Order Entry
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
Industrial Filter Papers
undefined
Industrial Filter Papers
  • Catalog No:
  • 512-6126
  • 512-6198
  • 512-6124
  • 512-6215
  • 512-6131
  • 512-6130
  • 512-6129
  • 512-6128
  • 512-6220
  • Grade:
  • 1350
  • 17
  • 1360
  • 1310
  • 1300
  • 1300
  • 1310
  • 1310
  • 1310
  • Weight:
  • 90 g/m²
  • 95 g/m²
  • 135 g/m²
  • 135 g/m²
  • 90 g/m²
  • 90 g/m²
  • 135 g/m²
  • 135 g/m²
  • 135 g/m²
  • Thickness:
  • 0,25 mm
  • 0,28 mm
  • 0,31 mm
  • 0,26 mm
  • 0,19 mm
  • 0,19 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • 0,26 mm
  • Particle retention:
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • 7 - 10 µm
  • Filtration speed:
  • 30 s (s/10 ml)
  • 7 s (s/10 ml)
  • 30 s (s/10 ml)
  • 30 s (s/10 ml)
  • 30 s (s/10 ml)
  • 30 s (s/10 ml)
  • 30 s (s/10 ml)
  • 30 s (s/10 ml)
  • 30 s (s/10 ml)
Frequently Bought Together