Order Entry
United Kingdom
ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Dermatril® P 743
Nitrile gloves, Dermatril® P 743
Supplier:  KCL by Honeywell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Dermatril® P 743
Supplier:  KCL by Honeywell
Specifications
  • Catalog No:
  • KCHL746.9
  • 112-4313
  • 112-4314
  • 112-4315
  • 112-4316
  • 112-4317
  • 112-4318
  • Model:
  • P 746
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • P 743
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +