Order Entry
Slovenia
ContactUsLinkComponent
 
Coumarin 334 96%
  H33332.ME
 :  
Coumarin 334 96%
  H33332.ME
 :  

 

  • Pk:
    500 mg
  • Seq:
    2725
  • Environmentally Preferable:

 

 

 : 10-Acetyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H,11H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinolin-11-one
 :
 :283.32 g/mol
 :259-826-7
 :GHS06
 :GHS07
 :Ambient
 :55804-67-6
 :C₁₇H₁₇NO₃
 :MFCD00051336
 :176…181 °C
 :6.1 III