Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Microflex® 93-853
Nitrile gloves, Microflex® 93-853
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Microflex® 93-853
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE93-853/10.5-11
  • ANSE93-853/8.5-9
  • ANSE93-853/5.5-6
  • ANSE93-853/9.5-10
  • ANSE93-853/6.5-7
  • ANSE93-853/11.5-12
  • ANSE93-853/7.5-8
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +