Order Entry
Singapore
ContactUsLinkComponent
Avantor® Seradigm, Foetal Bovine Serum (FBS), US origin
Avantor® Seradigm, Foetal Bovine Serum (FBS), US origin
Supplier:  VWR Seradigm
Certificates
undefined
Avantor® Seradigm, Foetal Bovine Serum (FBS), US origin
Supplier:  VWR Seradigm
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • SERD89510-198
  • SERD97068-101
  • SERD89510-200
  • SERD89510-196
  • SERD97068-088
  • SERD97068-086
  • SERD89510-194
  • SERD97068-085
  • SERD97068-091
  • SERD97068-102
  • SERD97068-107
  • Grade:
  • Ultimate
  • Ultimate
  • Ultimate
  • Premium
  • Premium
  • Premium
  • Premium
  • Premium
  • Premium
  • Ultimate
  • Ultimate
  • Endotoxin:
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • ≤5 EU/ml
  • Haemoglobin:
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • ≤25 mg/dl
  • Storage temperature:
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen
  • Frozen

Specifications