Anti-DHX58 Goat Polyclonal Antibody
ABNOPAB11548
: Abnova
- Typ przeciwciała:Primary
- Nazwa antygenu:DEXH (Asp-Glu-X-His) box polypeptide 58
- Symbol antygenu:DHX58
- Klonalność:Poliklonalne
- Koniugacja:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Gospodarz:Goat
- Izotyp:
- Reaktywność:Human
- Western blot:Yes
- Environmentally Preferable:
- Adsorpcja krzyżowa:No
- Format:Liquid
- Identyfikator genu:79132
- Synonimy antygenów:RLR-3|D11LGP2|D11lgp2e|Probable ATP-dependent RNA helicase DHX58|LGP2|D11LGP2E|Probable ATP-dependent helicase LGP2
- Bufor do przechowywania:Tris saline, pH 7,3 (0,5% BSA, 0,02% sodium azide)
- Sekwencja:DFLQHCAENLSD
- Temperatura przechowywania:Store at –20 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
- Immunogen:A synthetic peptide corresponding to human DHX58.
- Oczyszczenie:Antigen affinity purification
- Rozmiar:100 μg
- Ilość:100 µl
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DHX58.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:8000; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DHX58
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human