trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Synonymes: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
Numéro CAS:538-81-8
:886-65-7
Formule:C₁₆H₁₄
Numéro MDL:MFCD00004791
Point d'ébullition:350 °C (720 mmHg)
Molecular Weight:206.29 g/mol
Point de fusion:151…154 °C
Température de stockage:Ambient
EINECS:212-952-6
Spécifications
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Frequently Bought Together