Order Entry
Denmark
ContactUsLinkComponent
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 42, Whatman™
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 42, Whatman™
Certificates
undefined
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 42, Whatman™
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 512-0654
  • 512-0009
  • WHAT1442-971
  • 516-4301
  • 512-0627
  • 512-0655
  • 512-0324
  • 512-0593
  • 512-0326
  • 512-0325
  • 512-0328
  • 512-0327
  • 512-0330
  • 512-0329
  • Grade:
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • 42
  • Weight:
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • 100 g/m²
  • Thickness:
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • 200 µm
  • Particle retention:
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • 2,5 µm
  • Filtration speed:
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • 1870 s (Herzberg)
  • Ash content:
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • Airflow rate:
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²
  • 96 s/100 ml/6,5 cm²

Specifications

Frequently Bought Together