Farvekodere til cryorør, CryoColorCode, Nunc™
Farvekodede indsatser, m. skrivefelt, til låget.
Rille til fjernelse af rør eller CryoColorCodes.
Frequently Bought Together
Farvekodede indsatser, m. skrivefelt, til låget.
Rille til fjernelse af rør eller CryoColorCodes.