Technische Daten
- Descrizione:Controller per pipette Powerpette Pro, caricatore universale
- Environmentally Preferable:
- Conf:1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Controller per pipette di vetro e di plastica da 1 a 100 ml.
- Corpo e naselli leggeri e resistenti ai raggi UV (180 g).
- Riempie una pipetta da 25 ml in meno di 3 secondi con l'impostazione più veloce
- Portapipette in silicone autoclavabile
- Il filtro a membrana idrofobo sostituibile protegge l'unità dall'afflusso di liquidi e i campioni dalla contaminazione
- La batteria NiMH ricaricabile ed ecologica consente un utilizzo continuo per 4 ore; spia di batteria scarica; ricaricabile durante l'uso
The Powerpette Pro Il controller per pipette offre prestazioni efficienti con un motore potente ma silenzioso per accelerare il pipettaggio di grandi volumi. L'interruttore di selezione della modalità consente la selezione della modalità alta o bassa, consentendo entrambe velocità di aspirazione ed erogazione variabili (con soffiaggio). In qualsiasi modalità impostata, la velocità di aspirazione ed erogazione è controllata tramite i grilletti concavi, progettati per fornire una presa comoda e positiva che richiede il minimo sforzo. Un'ulteriore modalità di dispensazione per gravità è progettata per l'uso con le pipette "To Deliver" (TD). The Powerpette Pro è ora fornito con coni colorati aggiuntivi per consentire la codifica a colori del laboratorio, dell'applicazione o dell'utente per ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata.