Clorometano 100 µg/ml in soluzione di metanolo
Catalog # EHERXA11419000ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 mL
- CAS No.:74-87-3
- Descrizione:Clorometano 100 µg/ml in soluzione di metanolo
- Environmentally Preferable:
- Formula:CH₃Cl
- Descrizione:Chloromethane (methyl chloride)