ContactUsLinkComponent
Sodio carbonato 0.5 M Na2CO3 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio carbonato 0.5 M Na2CO3 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Catalog # 34277-1L
CAS Number:  
undefined
Sodio carbonato 0.5 M Na2CO3 (1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Catalog # 34277-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
 :
 :105.99 g/mol
Boiling Pt:1600
Melting Pt:854
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:415-456-6
CAS Number:497-19-8
Formula:Na₂CO₃
MDL Number:MFCD00003494
Merck Index:14,08596