VWR®, V-1200, Spettrofotometro per spettro visibile
Catalog # 634-6000
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Modello:V-1200
- Intervallo di assorbanza:−0,3...+3,0 A
- Rivelatore:1200 lines/mm silicon photo diode
- Sorgente luminosa:Tungsteno
- Descrizione:Spettrofotometro Vis
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Elettrico:220 V/50 Hz
- L×P×A:490×360×210 mm
- Range delle lunghezze d'onda:325 - 1000 nm
- Accuratezza della lunghezza d'onda:±2 nm
- Uscita:USB
- Accuratezza della lettura in assorbanza:±0,002 A/h @ 500 nm
- Display:LCD, 128×64 P
- Lingue:English, German, Spanish, French
- Sistema ottico:Grating monochromator
- Accuratezza fotometrica:±0,5% T
- Intervallo fotometrico:0 - 200% T
- Banda passante spettrale:4 nm
- Luce diffusa:≤0,3% T
- Range spettrale:325 − 1000 nm
- Ripetibilità delle lunghezze d'onda:≤0,8 nm
- Peso:12 kg
- Conf:1
Specifications
About this item
Il V-1200 é ideali per le attività di routine dei laboratori di controllo qualità o per l'insegnamento nei laboratori didattici.
- Ampio LCD (128×64 P)
- Possibilità di salvare fino a 200 risultati e 200 curve standard
- Download dei dati al PC tramite interfaccia USB
- Software applicativo per il controllo dello spettrofotometro tramite PC
With the support of the standard software, stored results and data can be downloaded from internal memory to PC.
Delivery: Supplied with four optical glass cells, four-position cell changer, power cable with UK and EU plug and dust cover.