Argento nitrato 0.02 M AgNO3 (0.02N) ≥99% soluzione volumetrica, Fluka™
Codice catalogo 34296-1L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Factor:0.995 - 1.005
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
:
:169.87 g/mol
Punto di ebollizione:444
Punto di fusione:210
Densità:1.015 g/cm³
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:231-853-9
Numero CAS:7761-88-8
Formula:AgNO₃
Numero MDL:MFCD00003414
IndexMerck:12,08661