Agitatore digitale con controllo a microprocessore, ideale per diverse applicazioni di miscelazione, quali colture cellulari, studi di solubilità e procedure di estrazione. Il controllo della velocità variabile offre un'agitazione omogenea e uniforme. Il sistema di agitazione Accu-drive offre controllo della velocità, precisione, sicurezza e durata eccezionali; il sistema di agitazione monitora continuamente la velocità di agitazione e mantiene il valore impostato anche in caso di variazioni del carico.
- Due display LED indipendenti mostrano velocità e tempo
- Timer integrato, da 1 s a 160 h, mostra il tempo trascorso o il conto alla rovescia, spegnimento automatico e allarme acustico al termine del programma
- Può essere utilizzato a temperature comprese tra −10 e +60 °C (max. 80% di umidità relativa, senza condensa), in un incubatore, un incubatore a CO₂ o una cella frigorifera
La velocità visualizzata ha una precisione pari all'1% della velocità impostata (quando la velocità è superiore a 100 min⁻¹). La funzione di rampa aumenta lentamente la velocità fino al punto impostato per una maggiore sicurezza. Il sensore di carico integrato è in grado di rilevare una condizione sbilanciata e ridurrà automaticamente la velocità min⁻¹ a una velocità sicura per evitare fuoriuscite e proteggere i campioni. La modalità di calibrazione della velocità consente all'utente di ricalibrare la visualizzazione della velocità e la porta seriale RS232 fornisce una comunicazione bidirezionale per la registrazione dei dati e il controllo dell'unità.
- Catalog No:
- 444-2908
- Modello:
- Advanced 3500
- Velocità:
- 15 - 500 min⁻¹
- Accuratezza della velocità:
- ±1 min⁻¹ below 100
- Movimento di agitazione:
- Orbitale
- Carico massimo:
- 15,9 kg
- Potenza:
- 75 W
- Ampiezza di agitazione:
- 19 mm
- Peso:
- 20 kg
- L×P×A:
- 356×413×146 mm
- L×P piattaforma:
- 330×279 mm