ContactUsLinkComponent
Tamponi, soluzioni per analisi UPS ammoniaca-cloruro di ammonio e cloruro di ammonio-idrossido di ammonio (TS)
Tamponi, soluzioni per analisi UPS ammoniaca-cloruro di ammonio e cloruro di ammonio-idrossido di ammonio (TS)
Codice catalogo 85326.180
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Tamponi, soluzioni per analisi UPS ammoniaca-cloruro di ammonio e cloruro di ammonio-idrossido di ammonio (TS)
Codice catalogo 85326.180
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Flacone in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Ammoniaca-cloruro di ammonio TS
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Valore pH:
    10,0
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Soluzione pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza