Anti-SRSF8 Rabbit Polyclonal Antibody
: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: SRSF8 (serine/arginine-rich splicing factor 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
- Catalog No:
- BIRBORB126388-200
- BIRBORB126388-100
- Simbolo dell'antigene:
- SRSF8
- SRSF8
- Tipo di anticorpi:
- Serine/arginine-rich Splicing Factor 8
- Serine/arginine-rich Splicing Factor 8
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Policlonale
- Policlonale
- Coniugazione:
- Non coniugato
- Non coniugato
- Reattività:
- Human
- Human
- Ospite:
- Rabbit
- Rabbit
- Western blot:
- Yes
- Yes
- Purificazione:
- purified by affinity chromatography
- purified by affinity chromatography
- Concentrazione:
- 1 mg/ml
- 1 mg/ml
- Tampone di conservazione:
- PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
- PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
- Temperatura di conservazione:
- Cool
- Cool
- Temperatura di spedizione:
- Ice
- Ice
Frequently Bought Together