Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-SMAD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G8]
Anti-SMAD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G8]
Codice catalogo ABNOH00004092-M01
Nome del fornitore:  Abnova
undefined
Anti-SMAD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G8]
Codice catalogo ABNOH00004092-M01
Nome del fornitore:  Abnova

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    SMAD family member 7
  • Simbolo dell'antigene:
    SMAD7
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    3G8
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Mouse
  • ImmunoFluorescenza:
    Yes
  • Isotipo:
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Assorbimento incrociato:
    No
  • ID gene:
    4092
  • Sinomini antigene:
    MADH7|SMAD7|Smad7|MADH8|SMAD family member 7|hSMAD7
  • Temperatura di conservazione:
    Cool
  • Temperatura di spedizione:
    Ice
  • Taglia:
    100 µg
  • Conf:
    100 µg

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Type: Primary
Antigen: SMAD7
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human