Operationshandschuhe, Latex, steril, Vasco® OP Sensitive
Supplier: B. Braun
Certificates
About this item
Diese anatomisch geformten Latexhandschuhe aus Naturkautschuk wurden speziell für die höchsten Anforderungen im Operationssaal und für aseptische Arbeitsverfahren hergestellt. Spezielle Spülverfahren und die netzähnliche Struktur des Innenfutters erleichtern das Anziehen von einem als auch von zwei Handschuhen übereinander. Das ergonomische Design garantiert eine perfekte Passform und hohen Komfort und verhindert die Ermüdung der Hände.
- Ungepudert, mikrogeraute Oberfläche
- Latexfreie innere Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- Die konische Manschette mit Rollrand garantiert einen sicheren Übergang zum Kittel und passt sich gut dem Handgelenk an
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit und hohe Akzeptanz in der Chirurgie
- Fühlt sich an wie eine zweite Haut; die Empfindlichkeit wird auch beim Tragen von zwei Handschuhen nicht beeinträchtigt
- Sensibilisierende Stoffe werden durch die aufwendige Oberflächenbehandlung auf ein Minimum reduziert; dadurch weisen die Handschuhe eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit auf
Certifications: EN 455, EN ISO 374-1 Typ B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 0,65
Packaging: Ein Paar mit gefalteten Manschetten verpackt in sterilem Peel-Pack. 40 Paar pro Box.
Specifications
- Catalog No:
- BRAU6081002
- BRAU6081037
- BRAU6081053
- BRAU6081060
- BRAU6081045
- BRAU6081029
- BRAU6081010
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Oberfläche:
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Micro-textured
- Stulpenart:
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Stärke - Stulpe:
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- Fingerdicke:
- 0,175 mm
- 0,175 mm
- 0,175 mm
- 0,175 mm
- 0,175 mm
- 0,175 mm
- 0,175 mm
- Stärke - Handfläche:
- 0,195 mm
- 0,195 mm
- 0,195 mm
- 0,195 mm
- 0,195 mm
- 0,195 mm
- 0,195 mm
- EN Standard:
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
- EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPTMS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421