ContactUsLinkComponent
Alkoholometer nach Tralles und Richter
Alkoholometer nach Tralles und Richter
Catalog # 614-0400
Supplier:  Alla France
undefined
Alkoholometer nach Tralles und Richter
Catalog # 614-0400
Supplier:  Alla France
Specifications
  • Bezeichnung:
    Alcohol meter
  • Länge:
    295 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Teilung:
    1 %
  • VE:
    1
  • Messbereich:
    0 - 100 %
Specifications
About this item
Alkoholometer nach Tralles und Richter.
Reference temperature: 20 °C