ContactUsLinkComponent
Clobetasolpropionat ≥97%
Zertifikate
Clobetasolpropionat ≥97%
Technische Daten
  • Environmentally Preferable:
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Crystalline powder, White to almost white
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    196.0°C to 200.0°C
  • HPLC:
    >=97.0 %
  • Loss on drying:
    =<0.5 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together