Vollautomatische Abfüllanlage für Petrischalen, APS One
Eine hoch entwickelte automatisierte Abfüllanlage für Nährmedien für die speziellen Bedürfnisse mikrobiologischer Laboratorien mit innovativem Grafikdisplay und Benutzerschnittstellen. Geeignet für praktisch alle Petrischalen mit Ø 90 und Ø 55 mm. 55 mm Plattenabfüllung mittels Aufsatz (Optional) möglich. Der APS One ist ergonomisch, schnell und leicht zu beladen. Optional gibt es einen Inkjet-Drucker mit Halterung. Abfüllung unter UV-Licht um jedes mögliche Kontamintaionsrisiko zu vermeiden. Automatisierte Stapelung und einfache Reinigung: einzigartige Transfer der Platten mittels Schuttle.
- Hohe Karusellkapazität: 560 Platten (10 Liter Agar) oder 800 Platten (14 Liter Agar)
- Spitzenqualität der Platten auch bei geringen Volumina
- Kompaktes Gehäuse und niedrige Gesamthöhe nur 84,5 cm hoch
- Vollständige Rückverfolgbarkeit (auf USB-Stick und/oder optionalem Drucker)
- Integriertes Plattenkühlsystem- vermeidet Kondenswasser
: Geliefert mit 2x Schlauchset für den APS One, sowie Schlauchset für die manuelle Abfüllung.
Frequently Bought Together