ContactUsLinkComponent
ROS-ID™ ROS/RNS-Erkennungskit
Catalog # ENZOENZ51001200
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
New Product
CAS Number:  
ROS-ID™ ROS/RNS-Erkennungskit
Catalog # ENZOENZ51001200
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    ROS-ID® ROS/RNS Erkennungs-Kit
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Lagerbedingungen:
    −80 °C
  • Anwendung:
    Fluorescence Microscopy
  • Größe:
    1 kit
Specifications
About this item
Dieses Kit ist für die direkte Überwachung der Produktion reaktiver Sauerstoff- und/oder Stickstoffspezies (ROS/RNS) in lebenden Zellen in Echtzeit mittels Fluoreszenzmikroskopie konzipiert.
Durch die Kombination der drei Erkennungssonden mit einer Reihe spezifischer Inhibitoren und Aktivatoren ermöglicht dieses Kit die Unterscheidung zwischen Superoxid, Stickoxid und Peroxynitrit.
Delivery: Kit enthält Stickoxid-Nachweisreagenz (rot), 60 µl, oxidatives Stress-Nachweisreagenz (grün), 300 nmol, Superoxid-Nachweisreagenz (orange), 300 nmol, Stickoxid-Induktor (L-Arginin), 100 µl, ROS-Induktor (Pyocyanin), 1 µmol, Stickoxid-Fänger (c-PTIO), 400 nmol, ROS-Inhibitor (N-Acetyl-L-Cystein), 2 x 10 mg und 10x Waschpuffer, 15 ml.