Supplier:  KIMBERLY CLARK
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier:  KIMBERLY CLARK
   Sustainable Options Available
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4846
  • 112-4848
  • 112-4847
  • 112-4849
  • 112-4845
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Beidseitig tragbar
  • Environmentally Preferable:
  • Abfallreduzierend
  • Abfallreduzierend
  • Abfallreduzierend
  • Abfallreduzierend
  • Abfallreduzierend
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Latex / ohne Latex:
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Gepudert/ungepudert:
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Stulpenart:
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Stärke - Stulpe:
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • Fingerdicke:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Stärke - Handfläche:
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • Reißfestigkeit:
  • 21 MPa
  • 21 MPa
  • 21 MPa
  • 21 MPa
  • 21 MPa
  • Dehnungsgrenze:
  • 550% (before aging), 500% (after accelerated aging)
  • 550% (before aging), 500% (after accelerated aging)
  • 550% (before aging), 500% (after accelerated aging)
  • 550% (before aging), 500% (after accelerated aging)
  • 550% (before aging), 500% (after accelerated aging)
  • EN Standard:
  • EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)
  • EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)
  • Antistatisch:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +