Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-MEKK 2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7i38]
Katalognr. USBIM2867-07D
Anbieter:  US Biological
Anti-MEKK 2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7i38]
Katalognr. USBIM2867-07D
Anbieter:  US Biological

Technische Daten

  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Symbol:
    MEKK2
  • Klonalität:
    Monoklonal
  • Klon:
    7i38
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Environmentally Preferable:
  • Epitop:
    C-terminal
  • Form:
    liquid
  • Lagerungspuffer:
    30 mM Tris-glycine (pH 7,4), 90mM NaCl, 0,006% sodium azide, 0,03% BSA and 40% glycerol.
  • Lagertemperatur:
    Cool
  • Transporttemperatur:
    Ice
  • Reinigung:
    purified by Protein G chromatography
  • Größe:
    100 µl
  • VE:
    100 µl

Technische Daten

Über diesen Artikel

Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50; Flow Cytometry: 1:50; Immunochemistry: 1:50; Immunofluorescence: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: MEKK 2
Clonality: monoclonal
Clone: 7i38
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human