Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-BTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F12H4]
Anbieter:  Novus Biologicals
Zertifikate
undefined
Anti-BTK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7F12H4]
Anbieter:  Novus Biologicals

Technische Daten

  • Catalog No:
  • NOVUNB110-87047
  • NOVUNB110-87047SS
  • Antigen-Symbol:
  • BTK
  • BTK
  • Antigen-Name:
  • Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase
  • Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase
  • Antigen-Synonyme:
  • XLA|AGMX1|RP1-164F3.2|ATK|PSCTK1|MGC126262|BPK|MGC126261|AT|IMD1
  • XLA|AGMX1|ATK|PSCTK1|BPK|AT|IMD1
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Klon:
  • 7F12H4
  • 7F12H4
  • Reaktivität:
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Gen-ID:
  • 695
  • 695
  • Isotyp:
  • IgG1
  • IgG1
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ELISA:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Lagertemperatur:
  • Cool
  • Cool
  • Transporttemperatur:
  • Ice
  • Ice

Technische Daten

Zugehörige Informationen

Frequently Bought Together