ContactUsLinkComponent
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in wässriger Lösung für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Catalog # V365-07
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in wässriger Lösung für die HPLC, für die Ionenpaar-Chromatographie, J.T.Baker®
Catalog # V365-07
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    HPPE poly bottle, pressure bottom
  • VE:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Environmentally Preferable:
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    0.37 - 0.43
  • Molarity:
    0.37 - 0.43
  • Appearance:
    Passes Test
  • Absorbance at 420 nm (neat):
    ≤0.150
  • Bromide (Br):
    ≤0.05 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :259.48 g/mol
Melting Pt:29.85
Density:0.968
Storage Temperature:Kühlschrank
EINECS:218-147-6
UN:3267
CAS Number:2052-49-5
Formula:C₁₆H₃₇NO
MDL Number:MFCD00009425
ADR:8 II