ContactUsLinkComponent
Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
 :  UVEX
undefined
Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex rubiflex S XG27B / XG35B
 :  UVEX
  • Catalog No:
  • UVEX6056009
  • UVEX6056011
  • UVEX6056007
  • UVEX6056010
  • UVEX6056008
  • 112-4565
  • 112-4568
  • 112-4567
  • 112-4566
  • Modell:
  • XG27B
  • XG27B
  • XG27B
  • XG27B
  • XG27B
  • XG35B
  • XG35B
  • XG35B
  • XG35B
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • Trägermaterial:
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Baumwolle
  • Stulpenart:
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • Stulpe (Gauntlet)
  • EN Standard:
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
  • EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT)
Frequently Bought Together