Desinfektionsmittel für die Hände, Softa-Man® pure
: B. Braun
Allergenarmes Händedesinfektionsmittel für den Einsatz in parfümempfindlichen Bereichen.
- Wirksam gegen Bakterien inkl. MRSA, Mykobakterien (M. terrae), Pilze und Viren (HBV/HIV/HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno)
- Enthält in 100 ml Lösung: 45 g Ethanol (100%), 18 g Propanol, Dexpanthenol, Bisabolol und Allantoin
- Einwirkzeit zur Händedesinfektion: 15 s (hygienisch); 60 s (chirurgisch)
- Farbstoff- und parfümfrei
: EN 1275, prEN 12054/EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 1500, EN 12791
Frequently Bought Together