Hämatokrit-Zentrifuge, HAEMATOKRIT 200
Codice catalogo 521-1929
Nome del fornitore: Hettich
Specifiche
- Max. Kapazität:24 Kapillaren (mit Rotor 2076)
- Max. speed:13000 min⁻¹
- Bezeichnung:Bench top centrifuge HAEMATOKRIT 200, with rotor
- Environmentally Preferable:
- Modell:HAEMATOKRIT 200
- Max. RZB:16060 ×g
- Stromversorgung:208 - 240 V
- Timer:1 - 99 min continuous run, short cycle mode (pulse key)
- Gewicht:10 kg
- B×T×H:262×352×228 mm
- VE:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Diese kompakte Zentrifuge bestimmt effizient den Volumenanteil der Erythrozyten im Blut. Sie fasst bis zu 24 Kapillaren. Die maximale Packungsdichte der Zellen wird innerhalb von sieben Minuten erreicht; das zellfreie Plasma liegt dann für weitere Untersuchungen vor.
- Metalldeckel und tiefe Metallkammer, in der der Rotor sicher an seinem Platz gehalten wird
- Deckelverriegelung und -fixierung, Notfallentriegelung für Deckel
- Der Rotordeckel dient gleichzeitig als Auswertungsscheibe, so dass das Ablesen des Hämatokritwertes direkt nach der Sedimentation erfolgen kann
- Mit dem praktischen Bedienfeld lassen sich Zeit und Drehzahl schnell und einfach einstellen
Geeignet für die Verwendung in Neonatologie, Hämatologie und Sportmedizin.
Ordering information: Die Rotoren sind separat erhältlich. Ein Deckel ist im Lieferumfang beider Rotoren enthalten.