Chemikalienschutz-Handschuhe, Butoject® 898
Supplier: KCL by Honeywell
Certificates
About this item
Diese äußerst flexiblen Semi-Einweg-Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk eignen sich für extreme Anforderungen bei der Arbeit mit Estern und Ketonen. Durch die Herstellung mit der modernen Vulcoject-Verfahrenstechnik (Spritzguss) sind die Handschuhe besonders gasdicht.
- Flexibel bei niedrigen Temperaturen, gute Ozonbeständigkeit: Kann unter extremen klimatischen Bedingungen verwendet werden
- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien
- Hohe Dichtigkeit gegen Gas (erfüllt die NATO-Anforderungen)
- Gepudert, glatte Oberfläche, Rollrand
- Dank der breiten Form können Handschuhe darunter getragen werden
Certifications: EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (BCIKLM), EN 421; Kat. III; AQL <0,65
Caution: Wiederverwendung nur für bestimmte chemische Gruppen nach einem speziellen Reinigungsprozess. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Avantor-Kundenservice.
Specifications
- Catalog No:
- 112-4368
- 112-1367
- 112-4367
- 112-4369
- Modell:
- 898
- 898
- 898
- 898
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Gepudert/ungepudert:
- Gepudert
- Gepudert
- Gepudert
- Gepudert
- Oberfläche:
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Stulpenart:
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- EN Standard:
- EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (BCIKLM), EN 421
- EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (BCIKLM), EN 421
- EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (BCIKLM), EN 421
- EN 388 (2111X), EN ISO 374-1 Type A (BCIKLM), EN 421