ContactUsLinkComponent
Ergonomische Matten, ESD, Ergomat®
  ERGOEFB-LIGHTGREY
 :  ERGOMAT
undefined
Ergonomische Matten, ESD, Ergomat®
  ERGOEFB-LIGHTGREY
 :  ERGOMAT
  • Farbe:
    Hellgrau
  • L×B:
    900×600 mm
  • Seq:
    01
  • Stärke:
    15
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
Die ESD-Matten Ergomat® EFB und EFS Complete bestehen aus reinem Polyurethan und sind so konzipiert, dass sie den Komfort erhöhen und gleichzeitig Stolpergefahren und körperliche Beschwerden reduzieren. Diese Matten eignen sich ideal für Sitz- und Geharbeitsplätze oder für Bereiche, wo Schutz vor statischer Elektrizität ein zwingend erforderlich ist. Die glatte Version ist ideal für Bereiche, in denen Hand- und Transportwagen verwendet werden.
  • Obere Seite mit runden Noppen oder als glatte Version
  • Feuerhemmend, beständig gegen mäßigen Kontakt mit Ölen und Flüssigkeiten
  • Gegossene abgeschrägte Kanten krümmen nicht hoch, dadurch keine Stolpergefahr
  • Primärrohstoffe garantieren lange Haltbarkeit und ergonomische Vorteile
  • Durchweg fest, keine hohlen Blasen, die kollabieren
  • Antistatisch, silikon- und latexfrei
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100).
Farbe: Hellgrau
Meets EN ISO standards
 : Erfüllt EN ISO Normen