ContactUsLinkComponent
Masterflex® Replacement Tubing Set, Norprene®, 0.2 to 44.4 GPH Flow Range
Masterflex® Replacement Tubing Set, Norprene®, 0.2 to 44.4 GPH Flow Range
Catalog # MFLX74204-42
Supplier:  VWR International
Masterflex® Replacement Tubing Set, Norprene®, 0.2 to 44.4 GPH Flow Range
Masterflex® Replacement Tubing Set, Norprene®, 0.2 to 44.4 GPH Flow Range
Catalog # MFLX74204-42
Supplier:  VWR International
  • Model:
  • 74204-42
  • 74204-14
  • 74909-26
  • 74909-28
  • 74908-22
  • 74908-24
  • 74908-28
  • 74909-09
  • 74204-06
  • 74204-07
  • 74204-03
  • 74204-04
  • 74204-01
  • 74204-02
  • 74201-90
  • 74204-10
  • 74906-48
  • 74908-09
  • 74908-18
  • 74906-24
  • 74906-26
  • 74906-28
  • 74906-40
  • 74204-57
  • 74204-72
  • 74906-09
  • 74906-10
  • 74908-26
  • 74906-14
  • 74204-44
  • 74204-48
  • 74204-54
  • 74204-55
  • 74907-32
  • 74908-14
  • 74204-73
  • 74906-36
  • 74204-74
  • 74204-47
  • 74906-18
  • 74204-71
  • 74906-32
  • 74204-46
  • Inlet connection:
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 0.89 mm ID tubing
  • 1.02 mm ID tubing
  • 0.64 mm ID tubing
  • 0.76 mm ID tubing
  • 1.02 mm ID tubing
  • 0.13 mm ID tubing
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 3/8" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • For 0.075" ID Tubing
  • 1/4" compression
  • 2.79 mm ID tubing
  • 0.13 mm ID tubing
  • 0.51 mm ID tubing
  • 0.76 mm ID tubing
  • 0.89 mm ID tubing
  • 1.02 mm ID tubing
  • 1.85 mm ID tubing
  • 1/4" compression
  • 1/2" hose barb
  • 0.13 mm ID tubing
  • 0.19 mm ID tubing
  • 0.89 mm ID tubing
  • 0.38 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1.30 mm ID tubing
  • 0.38 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1.52 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 0.51 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1.30 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • Max. pressure:
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 2.06 bar (30 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • 8.5 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • 52 °C (125 °F)
  • 85 °C (185 °F)
  • Min. flow rate:
  • 1.1 ml/min
  • 0.8 ml/min
  • 24 µl/min
  • 31 µl/min
  • 14 µl/min
  • 19 µl/min
  • 31 µl/min
  • 0.6 µl/min
  • 0.8 ml/min
  • 0.8 ml/min
  • 0.6 ml/min
  • 0.8 ml/min
  • 0.05 ml/min
  • 0.4 ml/min
  • 0.8 ml/min
  • 69 µl/min
  • 0.6 µl/min
  • 9.5 µl/min
  • 19 µl/min
  • 24 µl/min
  • 31 µl/min
  • 61 µl/min
  • 0.8 ml/min
  • 0.7 ml/min
  • 0.6 µl/min
  • 1.3 µl/min
  • 24 µl/min
  • 4.7 µl/min
  • 1.4 ml/min
  • 1.3 ml/min
  • 0.8 ml/min
  • 0.8 ml/min
  • 47 µl/min
  • 4.7 µl/min
  • 0.7 ml/min
  • 51 µl/min
  • 0.7 ml/min
  • 4 ml/min
  • 9.5 µl/min
  • 0.7 ml/min
  • 47 µl/min
  • 2.5 ml/min
  • Max. viscosity:
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • 12000 cP
  • Outlet connection:
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 0.89 mm ID tubing
  • 1.02 mm ID tubing
  • 0.64 mm ID tubing
  • 0.76 mm ID tubing
  • 1.02 mm ID tubing
  • 0.13 mm ID tubing
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 3/8" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 2.79 mm ID tubing
  • 0.13 mm ID tubing
  • 0.51 mm ID tubing
  • 0.76 mm ID tubing
  • 0.89 mm ID tubing
  • 1.02 mm ID tubing
  • 1.85 mm ID tubing
  • 1/4" compression
  • 1/2" hose barb
  • 0.13 mm ID tubing
  • 0.19 mm ID tubing
  • 0.89 mm ID tubing
  • 0.38 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 1/4" compression
  • 1/4" compression
  • 1.30 mm ID tubing
  • 0.38 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1.52 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1/2" hose barb
  • 0.51 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • 1.30 mm ID tubing
  • 1/2" hose barb
  • Suction lift, wet:
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • 9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • Wetted materials:
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • Solva hydrocarbon
  • Solva hydrocarbon
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • Solva hydrocarbon
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • Norprene
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • Solva hydrocarbon
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • PVC
  • LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • Warranty:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Choose tubing based on chemical compatibility, flow rate, and your current pump.
  • Suitable for use with your Masterflex® High-Pressure Peristaltic Pump
Choose the tubing that is compatible with your pump and meets your application needs.
  • Maximum Flow Rate:
    2800 ml/min
  • Max. pressure:
    8.5 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
    85 °C (185 °F)
  • Description:
    Replacement Tubing Set, Norprene®, 0.2 to 44.4 gal./h Flow Range
  • Model:
    74204-42
  • Inlet connection:
    1/2" hose barb
  • Min. flow rate:
    1.1 ml/min
  • Max. viscosity:
    12000 cP
  • Outlet connection:
    1/2" hose barb
  • Suction lift, wet:
    9144 mm of H₂O (360" H₂O)
  • Wetted materials:
    LLDPE, Norprene, PVC, PVDF
  • Warranty:
    2 years
  • Cat. no.:
    MFLX74204-42
  • Max. Motor RPM:
    125 rpm
Customers Who Bought This Also Bought