ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F), BUNA - PVC
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F), BUNA - PVC
# de catalogue MFLX01378-98
Fournisseur:  VWR International
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F), BUNA - PVC
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F), BUNA - PVC
# de catalogue MFLX01378-98
Fournisseur:  VWR International
  • Model:
  • 01378-98
  • 01378-97
  • 01379-05
  • 01377-70
  • 01379-02
  • 01379-06
  • 01377-58
  • 01379-07
  • 01377-60
  • 01377-62
  • 01377-64
  • 01377-72
  • 01377-74
  • 01378-99
  • 01379-01
  • 01379-03
  • 01377-76
  • 01377-66
  • 01377-68
  • 01377-78
  • Int. Ø tubing:
  • 0.5"
  • 0.5"
  • 0.5"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • Tubing ext.Ø:
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • Max. pressure:
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Orifice:
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • 7.1374 mm (0.281")
  • Wetted materials:
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • Warranty:
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • En cours de visualisation
Spécifications
A propos de cet article
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
  • Connection type:
    NPT(F)
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Port size:
    0.25 NPT(F)
  • Description:
    Ball valve, 3-way, 1/4" NPT(F), BUNA - PVC
  • Model:
    01378-98
  • Wetted materials:
    PVC
  • Orifice:
    7.1374 mm (0.281")
  • Cat. no.:
    MFLX01378-98
  • Cv:
    2
  • Inlet Port:
    ¼" NPT(F)
  • Outlet Port:
    ¼" NPT(F)
Customers Who Bought This Also Bought