ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
# de catalogue MFLX01378-16
Fournisseur:  VWR International
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
# de catalogue MFLX01378-16
Fournisseur:  VWR International
  • Model:
  • 01378-16
  • 01378-01
  • 01377-98
  • 01378-06
  • 01378-04
  • 01379-12
  • 01378-08
  • 01379-14
  • 01379-13
  • 01377-96
  • 01378-03
  • 01377-84
  • 01377-86
  • 01377-88
  • 01377-90
  • 01377-80
  • 01377-82
  • 01378-14
  • 01378-10
  • 01377-92
  • 01378-26
  • 01378-30
  • 01378-28
  • 01377-08
  • 01378-95
  • 01378-92
  • 01377-40
  • 01377-38
  • 01379-10
  • 01377-50
  • 01377-42
  • 01377-52
  • 01377-94
  • 01377-30
  • 01377-32
  • 01379-08
  • 01378-89
  • 01377-24
  • 01377-26
  • 01378-78
  • 01377-44
  • 01377-03
  • 01378-34
  • 01378-32
  • 01378-38
  • 01378-36
  • 01378-87
  • 01378-24
  • 01378-40
  • 01377-01
  • 01378-42
  • 01378-12
  • 01378-18
  • 01378-20
  • 01378-22
  • 01378-44
  • 01377-10
  • 01377-16
  • 01377-18
  • Int. Ø tubing:
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.375"
  • 0.5"
  • 0.25"
  • 0.5"
  • 0.375"
  • 0.5"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • Tubing ext.Ø:
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.25"
  • 0.375"
  • 0.375"
  • 0.375"
  • 0.375"
  • 0.375"
  • 0.25"
  • Height:
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • 1.5"
  • Length:
  • 2.5"
  • 2.875"
  • 2.875"
  • 2.625"
  • 2.875"
  • 2.625"
  • 3.25"
  • 2.875"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 2.5"
  • 2.1875"
  • 2.625"
  • 2.625"
  • 3"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 2.1875"
  • 2.625"
  • 2.625"
  • 3.1875"
  • 3.1875"
  • 3.1875"
  • 3.25"
  • 3.1875"
  • 3.1875"
  • 2.1875"
  • 2.1875"
  • 3.1875"
  • 1.875"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 2.625"
  • 3.5"
  • 3.5"
  • 2.625"
  • 1.875"
  • 2.625"
  • 2.625"
  • 2.5"
  • 3"
  • 3"
  • 2.625"
  • 2.1875"
  • 1.875"
  • 1.875"
  • Max. pressure:
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • 8.6 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Orifice:
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 11.0998 mm (0.437")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • 7.9248 mm (0.312")
  • Wetted materials:
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, Viton
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, Viton
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • Warranty:
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • 6 months
  • En cours de visualisation
Spécifications
A propos de cet article
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
  • Connection type:
    NPT(F)
  • Length:
    2.5"
  • Max. pressure:
    8.6 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
    60 °C (140 °F)
  • Port size:
    0.375 NPT(F)
  • Description:
    Ball Valve, 2-way, ³/₈" NPT(F), PVC with Buna N seals
  • Model:
    01378-16
  • Wetted materials:
    PVC, Buna N
  • Height:
    1.5"
  • Warranty:
    6 months
  • Orifice:
    11.0998 mm (0.437")
  • Cat. no.:
    MFLX01378-16
  • Cv:
    7
  • Inlet Port:
    ⅜" NPT(F)
  • Outlet Port:
    ⅜" NPT(F)
Customers Who Bought This Also Bought