ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Fixed-Speed Drive, 25 rpm; 230 VAC 50 Hz
Masterflex® L/S® Fixed-Speed Drive, 25 rpm; 230 VAC 50 Hz
Catalog # MFLX07542-30-EU
Supplier:  VWR International
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
Masterflex® L/S® Fixed-Speed Drive, 25 rpm; 230 VAC 50 Hz
Masterflex® L/S® Fixed-Speed Drive, 25 rpm; 230 VAC 50 Hz
Catalog # MFLX07542-30-EU
Supplier:  VWR International
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
  • Control type:
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Fixed speed
  • Drive height:
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • 118 mm (4.625")
  • Drive IP rating:
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • Drive length:
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • 152 mm (6")
  • Drive width:
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • 134 mm (5.25")
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Speed:
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Type of pump heads accepted:
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Warranty:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Economical drives for reliable general transfer and feed applications.
  • Economy fixed-speed drives are stackable and ideal for lab, field, or process feed applications
  • Choose from seven speeds based on flow rate or number of heads required
  • Constructed with painted steel housing for IP22-rating
The Masterflex® L/S® economy fixed-speed drives are compact and ideal where space is limited. These drives feature a lighted power switch on the front of the drive that lets you know when the pump is running. They accept five different pump head types: Standard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, and Cartridge pump heads.
  • Maximum Flow Rate:
    116.67 ml/min
  • Power:
    230 VAC; 50 Hz; 0.9 A
  • Control type:
    Fixed speed
  • Pump series:
    L/S
  • Description:
    L/S fixed-speed drive, 25 rpm, 230 VAC
  • Cat. no.:
    MFLX07542-30-EU
  • Max. RPM:
    25 rpm
  • No. of Pump Heads Accepted:
    2
  • Housing Material:
    Painted steel
  • Plug Type:
    EU
  • Drive height:
    118 mm (4.625")
  • Drive IP rating:
    IP 22
  • Drive length:
    152 mm (6")
  • Drive width:
    134 mm (5.25")
  • Open-head sensor:
    No
  • Speed:
    Fixed
  • Type of pump heads accepted:
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
  • Warranty:
    2 years
Customers Who Bought This Also Bought