Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 1/2" ID x 5/8" OD; 25 Ft
# de catalogue MFLX95802-21
Fournisseur: VWR International
Spécifications
Voir toutes les configurations de produits- Catalog No:
- MFLX95802-21
- MFLX95802-15
- MFLX95802-14
- MFLX95802-13
- MFLX95802-12
- MFLX95802-19
- MFLX95802-18
- MFLX95802-17
- MFLX95802-16
- MFLX95803-08
- MFLX95802-00
- MFLX95802-22
- MFLX95802-20
- MFLX95802-04
- MFLX95802-26
- MFLX95802-03
- MFLX95802-25
- MFLX95802-02
- MFLX95802-24
- MFLX95802-01
- MFLX95802-23
- MFLX95802-08
- MFLX95802-07
- MFLX95802-06
- MFLX95802-05
- MFLX95802-09
- MFLX95802-11
- MFLX95802-10
- Model:
- 95802-21
- 95802-15
- 95802-14
- 95802-13
- 95802-12
- 95802-19
- 95802-18
- 95802-17
- 95802-16
- 95803-08
- 95802-00
- 95802-22
- 95802-20
- 95802-04
- 95802-26
- 95802-03
- 95802-25
- 95802-02
- 95802-24
- 95802-01
- 95802-23
- 95802-08
- 95802-07
- 95802-06
- 95802-05
- 95802-09
- 95802-11
- 95802-10
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- Max. pressure:
- 0.6 bar (9 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.1 bar (16 psi)
- 1.4 bar (21 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 0.6 bar (9 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 0.6 bar (9 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 0.6 bar (9 psi)
- 1.5 bar (22 psi)
- Max. temperature:
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- Min. temperature:
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Working pressure:
- 0.6 bar (9 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.1 bar (16 psi)
- 1.4 bar (21 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 0.6 bar (9 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 0.6 bar (9 psi)
- 0.7 bar (10 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 0.6 bar (9 psi)
- 1.5 bar (22 psi)
- En cours de visualisation
Spécifications
A propos de cet article
No need to worry about the heat - use for applications up to 460 °F.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
Applications: Pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage, and general lab applications.
Characteristics: Platinum-cured, excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent.
Certification: Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI; exceeds 3A Sanitary Standards. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: -58 to 446 °F (-50 to 230 °C)
Sterilize: Autoclave or gamma irradiation.
- Length:7.6 m (25 ft.)
- Max. pressure:0.6 bar (9 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Tubing I.D.:12.8 mm (0.5")
- Tubing Material:Platinum-cured silicone
- Tubing O.D.:16 mm (0.625")
- Wall thickness:1.6 mm (0.0625")
- Color:Translucent
- Description:Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 1/2" ID x 5/8" OD; 25 Ft
- Model:95802-21
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7.6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Working pressure:0.6 bar (9 psi)
- Clarity:Translucent
- Cat. no.:MFLX95802-21
Customers Who Bought This Also Bought