Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
# de catalogue MFLX06407-92
Fournisseur: VWR International
Spécifications
Voir toutes les configurations de produits- Catalog No:
- MFLX06407-92
- MFLX06407-79
- MFLX06407-82
- MFLX06407-83
- MFLX06407-80
- MFLX06407-81
- MFLX06407-86
- MFLX06407-87
- MFLX06407-84
- MFLX06407-85
- MFLX06407-88
- MFLX06407-89
- MFLX06407-90
- MFLX06407-99
- MFLX06407-71
- MFLX06407-93
- MFLX06407-94
- MFLX06407-72
- MFLX06407-37
- MFLX06407-91
- MFLX06407-70
- MFLX06407-98
- MFLX06407-75
- MFLX06407-76
- MFLX06407-73
- MFLX06407-95
- MFLX06407-96
- MFLX06407-74
- MFLX06407-77
- MFLX06407-78
- Model:
- 06407-92
- 06407-79
- 06407-82
- 06407-83
- 06407-80
- 06407-81
- 06407-86
- 06407-87
- 06407-84
- 06407-85
- 06407-88
- 06407-89
- 06407-90
- 06407-99
- 06407-71
- 06407-93
- 06407-94
- 06407-72
- 06407-37
- 06407-91
- 06407-70
- 06407-98
- 06407-75
- 06407-76
- 06407-73
- 06407-95
- 06407-96
- 06407-74
- 06407-77
- 06407-78
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- 15.2 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.6 bar (23 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.7 bar (24 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 3.2 bar (47 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- Max. temperature:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Min. temperature:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Regulatory approvals:
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.9 bar (28 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1.6 bar (23 psi)
- 2.1 bar (30 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.7 bar (24 psi)
- 0.9 bar (13 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 4.8 bar (69 psi)
- 0.8 bar (12 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.5 bar (36 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1 bar (14 psi)
- 3.2 bar (47 psi)
- 1.2 bar (17 psi)
- 1.7 bar (25 psi)
- En cours de visualisation
Spécifications
A propos de cet article
Pliable formulation for sharp radius bending.
- Tubing size: 1/2" ID x 3/4" OD
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
This tubing is ideal for general laboratory use. It offers long life, won't age or oxidize, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, and is nontoxic.
FDA compliant and made according to GMP.
Temperature range is -51 to 165 °F (-46 to 73 °C)
Can be sterilized with ethylene oxide or autoclave
- Length:15.2 m (50 ft.)
- Max. pressure:1.4 bar (20 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Tubing I.D.:12.8 mm (0.5")
- Tubing Material:Tygon® E-Lab (E-3603)
- Tubing O.D.:19.1 mm (0.75")
- Wall thickness:3.2 mm (0.125")
- Color:Transparent
- Description:Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
- Model:06407-92
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15.2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Working pressure:1.4 bar (20 psi)
- Clarity:Translucent
Customers Who Bought This Also Bought