Masterflex® L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 24; 300 ft
# de catalogue MFLX96403-24
Fournisseur: VWR International
Spécifications
Voir toutes les configurations de produits- Catalog No:
- MFLX96403-24
- MFLX96403-36
- MFLX96403-35
- MFLX96403-25
- MFLX96403-18
- MFLX96403-17
- MFLX96403-16
- MFLX96403-15
- MFLX96403-14
- MFLX96403-13
- Model:
- 96403-24
- 96403-36
- 96403-35
- 96403-25
- 96403-18
- 96403-17
- 96403-16
- 96403-15
- 96403-14
- 96403-13
- Length per pack:
- 91.4 m (300 ft.)
- 30.4 m (100 ft.)
- 91.4 m (300 ft.)
- 152.4 m (500 ft.)
- 121.9 m (400 ft.)
- 152.4 m (500 ft.)
- 152.4 m (500 ft.)
- 121.9 m (400 ft.)
- 152.4 m (500 ft.)
- 152.4 m (500 ft.)
- Max. pressure:
- 1.7 bar (25 psi)
- 1.03 bar (15 psi)
- 1.03 bar (15 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 1.4 bar (20 psi)
- 2.7 bar (40 psi)
- 2.7 bar (40 psi)
- 2.7 bar (40 psi)
- 2.7 bar (40 psi)
- Min. temperature:
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- –50 °C (–58 °F)
- Max. temperature:
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- 230 °C (446 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Max. vacuum:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 510 mm Hg (20" Hg)
- 510 mm Hg (20" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Regulatory approvals:
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation:
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Suction lift H₂O:
- 8.8 m (29 ft.)
- 8.3 m (27 ft.)
- 8.8 m (29 ft.)
- 8.8 m (29 ft.)
- 6.7 m (22 ft.)
- 6.7 m (22 ft.)
- 8.8 m (29 ft.)
- 8.8 m (29 ft.)
- 8.8 m (29 ft.)
- 8.8 m (29 ft.)
- Warranty:
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- En cours de visualisation
Spécifications
A propos de cet article
Excellent biocompatibility that meets multiple classifications.
- Tubing Size: L/S 24
- Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include packs, cases and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Slightly greater clarity than peroxide-cured tubing
- Smooth surfaces; lower protein binding levels
- Fewer potential leachables
Applications: Pharmaceutical, biotech, peristaltic pumping, and food applications
Characteristics: Excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent
Spooled pump tubing provides continuous lengths of pump tubing on convenient, manageable spools that are easy to transport and require less storage space than the equivalent amount of individual tubing coils.
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Maximum Flow Rate:1800 ml/min
- Max. pressure:1.7 bar (25 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Tubing I.D.:6.40 mm (0.252")
- Tubing Material:Platinum-cured silicone
- Description:L/S® Spooled High-Performance Precision Pump Tubing, Platinum-Cured Silicone, L/S 24; 300 ft
- Model:96403-24
- Length per pack:91.4 m (300 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8.8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Warranty:Out of box
- L/S Masterflex Tubing Size:24
- Hose Barb Size:0.25"
Customers Who Bought This Also Bought