Masterflex® Transfer Tubing, PTFE, 5/32" ID x 1/4" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06605-31
Supplier: VWR International
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX06605-31
- MFLX06605-36
- MFLX06605-37
- MFLX06605-38
- MFLX06407-41
- MFLX06605-39
- MFLX06605-34
- MFLX06605-35
- MFLX06605-40
- MFLX06605-41
- MFLX06605-42
- MFLX06605-44
- MFLX06605-49
- MFLX06605-50
- MFLX06605-27
- MFLX06605-51
- MFLX06605-28
- MFLX06605-45
- MFLX06605-46
- MFLX06605-48
- MFLX06605-33
- MFLX06605-29
- MFLX06605-30
- MFLX06605-32
- Model:
- 06605-31
- 06605-36
- 06605-37
- 06605-38
- 06407-41
- 06605-39
- 06605-34
- 06605-35
- 06605-40
- 06605-41
- 06605-42
- 06605-44
- 06605-49
- 06605-50
- 06605-27
- 06605-51
- 06605-28
- 06605-45
- 06605-46
- 06605-48
- 06605-33
- 06605-29
- 06605-30
- 06605-32
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- 7.6 m (25 ft.)
- Max. pressure:
- 18.9 bar (274 psi)
- 9.9 bar (143 psi)
- 7.8 bar (113 psi)
- 14 bar (203 psi)
- 25.5 bar (370 psi)
- 6.6 bar (96 psi)
- 9.4 bar (137 psi)
- 16.5 bar (240 psi)
- 12.1 bar (175 psi)
- 9.4 bar (137 psi)
- 5.7 bar (83 psi)
- 5 bar (73 psi)
- 7.8 bar (113 psi)
- 3.7 bar (54 psi)
- 25.5 bar (370 psi)
- 6.6 bar (96 psi)
- 20.3 bar (294 psi)
- 9.4 bar (137 psi)
- 4.6 bar (66 psi)
- 4.1 bar (59 psi)
- 20.3 bar (294 psi)
- 16.5 bar (240 psi)
- 25.9 bar (375 psi)
- 12.1 bar (175 psi)
- Max. temperature:
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- Min. temperature:
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 18.9 bar (274 psi)
- 9.9 bar (143 psi)
- 7.8 bar (113 psi)
- 14 bar (203 psi)
- 25.5 bar (370 psi)
- 6.6 bar (96 psi)
- 9.4 bar (137 psi)
- 16.5 bar (240 psi)
- 12.1 bar (175 psi)
- 9.4 bar (137 psi)
- 5.7 bar (83 psi)
- 5 bar (73 psi)
- 7.8 bar (113 psi)
- 3.7 bar (54 psi)
- 25.5 bar (370 psi)
- 6.6 bar (96 psi)
- 20.3 bar (294 psi)
- 9.4 bar (137 psi)
- 4.6 bar (66 psi)
- 4.1 bar (59 psi)
- 20.3 bar (294 psi)
- 16.5 bar (240 psi)
- 25.9 bar (375 psi)
- 12.1 bar (175 psi)
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Won't crack under heat or pressure.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
Applications: Demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical, and automotive applications. Good for high-purity work. PTFE tubing withstands extreme temperatures.
Characteristics: Chemically inert, nontoxic, and virtually nonporous. Excellent crack- and stress-resistance. Low coefficient of friction. Translucent.
Certification: Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550)
Temperature range: -400 to 500 °F (-240 to 260 °C)
Sterilize: Autoclave, ethylene oxide, or dry heat.
- Tubing ext.Ø:6.4 mm (0.25")
- Tubing I.D.:4 mm (0.15625")
- Wall thickness:1.2 mm (0.046875")
- Max. pressure:18.9 bar (274 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Color:Translucent
- Description:Transfer Tubing, PTFE, 5/32" ID x 1/4" OD; 25 Ft
- Length:7.6 m (25 ft.)
- Model:06605-31
- Clarity:Translucent
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7.6 m (25 ft.)
- Min. temperature:–240 °C (–400 °F)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Working pressure:18.9 bar (274 psi)
- Cat. no.:MFLX06605-31
- Tubing Material:PTFE
Customers Who Bought This Also Bought