Closures for 2 ml Crimp/Snap Top Vials, Agilent Technologies
# de catalogue CA76508-146
Fournisseur: AGILENT TECHNOLOGIES, INC (CSD) CA
Spécifications
- Cap Size:11 mm
- Septum:Clear PTFE/red silicone
- Description:Snap caps
- Material:PP
- Cat. no.:CA76508-146
- Cap Color:Blue