VWR® Crimp Caps for 11 mm Crimp Top Vials
# de catalogue 46610-754A
Fournisseur: VWR International
Spécifications
- Cap Size:11 mm
- Septum:Clear PTFE/Synthetic Red rubber
- Description:Crimp caps with septa
- Material:Aluminium
- Cat. no.:46610-754A
- Cap Color:Silver