VWR® Screw Caps for 18 mm Screw-Thread Headspace Vials
# de catalogue 10119-910A
Fournisseur: VWR International
Spécifications
- Cap Size:18 mm
- Septum:Blue PTFE/white silicone
- Description:Magnetic screw caps
- Material:Steel
- Hardness:55° shore A
- Cap Color:Silver