Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® Gel-Loading Pipette Tips | Avantor

VWR® Gel-Loading Pipette Tips

Round MBP Style, Ø 0.57 mm, 200 µl, 68 mm, 2 Racks of 96
Catalog # 76321-828
Supplier:   VWR International
VWR® Gel-Loading Pipette Tips
Catalog # 76321-828
Supplier:  VWR International
VWR® Gel-Loading Pipette Tips
VWR® Gel-Loading Pipette Tips

Round MBP Style, Ø 0.57 mm, 200 µl, 68 mm, 2 Racks of 96

Price
56,62 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 192 Case of 960
Product Details & Documents

VWR® Gel-Loading Pipette Tips faciliate precision sample loading into gels.

  • Standard 96 tip format is multi-channel friendly
  • Certified free of RNase, DNase, and human DNA (lot-by-lot certificates available)
  • Sterile product is also pyrogen-free

Universal fit to accommodate most pipettes except Rainin LTS and Thermo Clip-Tip.

Ordering information: Choose from sterile or nonsterile formats, racked or bulk packaging, slim or MBP body styles.

Documents

Spécifications
  • Volume:
    200 µl
  • Longueur:
    68 mm
  • Packed:
    2 Racks of 96
  • Tip Style:
    Round MBP Style, Ø 0.57 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.