Acide chlorhydrique 36,5 - 38,0%, AR® (ACS) Acids ACS Reagent, Macron Fine Chemicals™
Product Details & Documents
ACS—Reagents meeting the requirements of the American Chemical Society Committee on Analytical Reagents. The specifications listed in this catalog are based on the ACS Reagent Chemicals Tenth Edition.
- CAS Number:7647-01-0
- Formule:HCl
- Numéro MDL:MFCD00011324
- Molecular Weight:36.46 g/mol
- Ébullition Pt:110 °C (1013 hPa)
- Fusion Pt:-30 °C
- Fusion Pt:–30 °C
- Densité:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Température de conservation:Température ambiante
- L'EINECS:231-595-7
- ONU:1789
- MARC:8,II
- :Management of Change (MOC) category = N
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Résultats des tests de spécification
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:—
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:—
- ACS - Assay (HCl):36.5 - 38.0 %
- Appearance:Passes Test
- ACS - Color (APHA):≤ 10
- ACS - Ammonium (NH₄):≤ 3 ppm
- ACS - Arsenic (As):≤ 0.005 ppm
- ACS - Bromide (Br):≤ 0.005 %
- ACS - Extractable Organic Substances:≤ 5 ppm
- ACS - Free Chlorine (as Cl):≤ 1 ppm
- ACS - Heavy Metals (as Pb):≤ 0.1 ppm
- ACS - Residue after Ignition:≤ 4 ppm
- ACS - Sulfate (SO₄):≤ 0.5 ppm
- ACS - Sulfite (SO₃):≤ 0.8 ppm
- Trace Impurities - Aluminum (Al):≤ 0.300 ppm
- Trace Impurities - Boron (B):≤ 0.100 ppm
- Trace Impurities - Chromium (Cr):≤ 0.200 ppm
- Trace Impurities - Copper (Cu):≤ 0.10 ppm
- Trace Impurities - Gold (Au):≤ 0.100 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤ 0.10 ppm
- Trace Impurities - Lead (Pb):≤ 0.100 ppm
- Trace Impurities - Magnesium (Mg):≤ 0.300 ppm
- Trace Impurities - Manganese (Mn):≤ 0.300 ppm
- Trace Impurities - Nickel (Ni):≤ 0.1 ppm
- Trace Impurities - Potassium (K):≤ 0.300 ppm
- Trace Impurities - Tin (Sn):≤ 0.300 ppm
- Trace Impurities - Titanium (Ti):≤ 0.300 ppm
- Trace Impurities - Zinc (Zn):≤ 0.100 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:HDPE bottle, pressure bottom
- Taille:500 ml
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



