Liquid Antiserums | Avantor
Liquid Antiserums
Anti-Rho (D) 5 mL bottle, 50
Catalog # 470233-570
Supplier:   Ward's Science
Fournisseur #:  IS3152
Liquid Antiserums
Catalog # 470233-570
Supplier:  Ward's Science
Liquid Antiserums
Liquid Antiserums
Anti-Rho (D) 5 mL bottle, 50
Price
$67.45
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Liquid antiserums are pooled and ready to use.
  • Anti-A and B Serums Identify ABO Blood Group
  • Anti-Rho (D) Identifies + or - Rh Factor
  • No Refrigeration Necessary
  • Pooled
  • Ready-To-Use
Anti-A and B serums identify ABO blood groups (A, B, AB, or O), and anti-AB provides a check on type O determinations. Anti-Rho (D) identifies + or - Rh factor.
Refrigeration is not necessary. The antiserums are contained in dropper bottles. They are for educational purposes only.
Spécifications
  • Désignation:
    Anti-Rho (D) 5 mL bottle
  • No. of Students:
    50