ContactUsLinkComponent
Silica sand 30 Mesh
Silica sand 30 Mesh
# de catalogue 80705-016
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  112945-52-5
Silica sand 30 Mesh
Silica sand 30 Mesh
# de catalogue 80705-016
Fournisseur:  Avantor
Numéro CAS:  112945-52-5
Spécifications
  • Packaging:
    Bag
  • Size:
    22.7 kg
  • Cat. no.:
    80705-016
  • Supplier No.:
    AMAS029-944-01
Spécifications
A propos de cet article
 :Silica
Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
Point de Fusion:1427 °C
Densité:2.622 to 2.645 g/cm³ (20 °C)
 :Length:
 :Width:
 :Height:
 :Ø
 :Thickness:
 :30 Mesh
 :Boiling Pt:
 :Boiling Pt: 2230 °C (1013 hPa)
 :Melting Pt:
 :Melting Pt: 1427 °C
 :Flash Pt:
 :Flash Pt:
 :M.W. 60.083 g/mol
Température d'entreposage:Ambient
EINECS:238-878-4
 :GHS08
Customers Who Bought This Also Bought