Borax, anhydrous
# de catalogue 80705-012
Fournisseur: Avantor
Numéro CAS: 1330-43-4
Spécifications
- Packaging:Bag
- Size:25 kg
- Cat. no.:80705-012
- Supplier No.:AMAS029-940-02
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Color:White
- Na₂B₄O₇:99.98 to 100.31%
- Na₂O:30.5 to 30.91%
- H₂O:0 - 1.02%
- Fe:0 - 0040%
- Borax, anhydrous:
Résultats des tests de spécification
A propos de cet article
Synonymes: Borax
:di-Sodium tétraborate
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: 1575 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 742 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 201,22 g/mol
:742
:1575
:12,08733
:12 Mesh
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 1575 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 742 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 201.22 g/mol
:di-Sodium tetraborate
:GHS08
Customers Who Bought This Also Bought