Papanicolaou's solution EA 50, VWR® stain for histology, for cytology
Catalogue # 10143-158
Fournisseur: VWR International
Numéro CAS:
Spécifications
- Size:948 ml (32 oz.)
- Cat. no.:10143-158
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Absorbance (Visible Scan 700- 400nm) @626 nm:370 – 500 MA
- Absorbance (Visible Scan 700- 400nm) @ 528nm:270 – 350 MA
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
ONU:1170
MARC:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Température de conservation:Ambient
Frequently Bought Together