Wright's stain, red, VWR® Quick I™ single step for hematology
Catalogue # 10143-066
Fournisseur: VWR International
Numéro CAS:
Spécifications
- Size:474 ml (16 oz.)
- Cat. no.:10143-066
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- pH:6.8 to 7.0@25°C
- Visible Scan-(700- 400nm):MA @525 nm 210 – 260
- Performance Differential:Blood Smear Morphology
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
Température de conservation:Ambient
Frequently Bought Together